Få mere at vide
Oktanal, 98%
Beskrivelse
Octanal er et aromatisk aldehyd, der ofte findes i citrusolier. Det bruges kommercielt som en komponent i parfumer og i smagsproduktion til fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Octanal er et aromatisk aldehyd, der ofte findes i citrusolier. Det bruges kommercielt som en komponent i parfumer og i smagsproduktion til fødevareindustrien.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Håndter og opbevar under inert gas. Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octanal |
| Smeltepunkt | 12 °C til 15 °C |
| Tæthed | 0.821 |
| Kogepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Flammepunkt | 56 °C (133 °F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)6CHO |
| Brydningsindeks | 1.4195 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1191 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |