Få mere at vide
Octafluorotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11430323
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430323 100 g 100g
11410323 5 g 5g
11420323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11453.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 434-64-0 | C7F8 | 236.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-64-0
Molekylær formel C7F8
Molekylvægt (g/mol) 236.06
MDL nummer MFCD00000375
InChI nøgle USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluorotoluene, perfluorotoluene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl benzene, toluene, octafluoro, benzene, pentafluoro trifluoromethyl, trifluoromethyl pentafluorobenzene, pentafluorobenzotrifluoride, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl, acmc-209juh
PubChem CID 9906
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluorotoluene
Smeltepunkt -66°C
Tæthed 1.668
Kogepunkt 103°C to 105°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Brydningsindeks 1.368
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 2057072
Formel vægt 236.06
Procent renhed ≥98%