Få mere at vide
Octafluorotoluene, 98+%
Artikelnummer. 11410323
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410323 5 g 5g
11420323 25 g 25g
11430323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11453.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 434-64-0 | C7F8 | 236.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-64-0
Molekylær formel C7F8
Molekylvægt (g/mol) 236.06
MDL nummer MFCD00000375
InChI nøgle USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym octafluorotoluene, perfluorotoluene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl benzene, toluene, octafluoro, benzene, pentafluoro trifluoromethyl, trifluoromethyl pentafluorobenzene, pentafluorobenzotrifluoride, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-trifluoromethyl, acmc-209juh
PubChem CID 9906
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluorotoluene
Smeltepunkt -66°C
Tæthed 1.668
Kogepunkt 103°C to 105°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Brydningsindeks 1.368
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 2057072
Formel vægt 236.06
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octafluorotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pentafluoro(trifluoromethyl)benzene