Få mere at vide
Octafluoro-4,4'-biphenol, TRC
Artikelnummer. 30425330
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425330 100 mg
30418544 500 mg
30425110 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO273108100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2200-70-6
Molekylær formel C12H2O2F8
Molekylvægt (g/mol) 330.13
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluor-4-(2,3,5,6-tetrafluor-4-hydroxyphenyl)phenol
SMIL Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(O)c(F)c2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octafluoro-4,4'-biphenol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H
Formel vægt 329.9927