Få mere at vide
Octachlorodibenzo-p-dioxin, TRC
Artikelnummer. 30134376
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134376 25 mg
18020640 5 mg
18051420 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO18500025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3268-87-9
Molekylær formel C12 Cl8 O2
Molekylvægt (g/mol) 459.75
Synonym Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro-, Dibenzo-p-dioxin, octachloro- (6CI,7CI,8CI), Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, octachloro- (9CI), 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo[1,4]dioxin, D 75, NSC 37651, OCDD, Octachlorodibenzo-p-dioxin, Octachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, PCDD 75
IUPAC navn 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxin
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c2Oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octachlorodibenzo-p-dioxin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12Cl8O2/c13-1-2(14)6(18)10-9(5(1)17)21-11-7(19)3(15)4(16)8(20)12(11)22-10
Formel vægt 455.7407
Procent renhed >95%