CAS RN 3268-87-9
IUPAC Navn:
octachlorooxanthrene
Synonymer:
octachlorodibenzodioxin
Molekylvægt (g/mol):
459.73
Molekylformel:
C12Cl8O2
InChi Key:
FOIBFBMSLDGNHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=C(Cl)C(Cl)=C2OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C3OC2=C1Cl
1
–
1
af
1
Resultater
1
Octachlorodibenzo-p-dioxin, TRC
CAS: 3268-87-9 Molekylær formel: C12 Cl8 O2 Molekylvægt (g/mol): 459.75 Synonym: Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro-,Dibenzo-p-dioxin, octachloro- (6CI,7CI,8CI),Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, octachloro- (9CI),1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin,1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxin,1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo[1,4]dioxin,D 75,NSC 37651,OCDD,Octachlorodibenzo-p-dioxin,Octachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin,PCDD 75 IUPAC navn: 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzo-p-dioxin SMIL: Clc1c(Cl)c(Cl)c2Oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3Oc2c1Cl