Få mere at vide
Konduktivitetskalibreringsposer, Oakton™
Artikelnummer. 12393780 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Ledningsevne:
702 ppm NaCl, 1000 ppm 442, 745 ppm KCl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Ledningsevne unitSize
12393780 702 ppm NaCl, 1000 ppm 442, 745 ppm KCl Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12393780 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 3565311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibrer på farten med disse 20 ml kalibreringsposer til engangsbrug. Oakton™ Konduktivitetskalibreringsposer er forseglet for at sikre friskhed.
  • Praktiske kalibreringsposer er bærbare
  • ENμ S-til-ppm-konverteringstabel er trykt på hver pakke til hurtig reference
  • Nøjagtighed er± 1 % ved 25 ±C
  • Kalibreringsposer inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cole-Parmer Conductivity Standards
Emballage Flaske
Ledningsevne 702 ppm NaCl, 1000 ppm 442, 745 ppm KCl
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Farve Klar
pH 4.7 to 7.8
Kogepunkt 100°C (212°F)
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 20 Single-use Pouches