Få mere at vide
O6-benzylguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496748
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496748 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15496748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60274.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19916-73-5 | C12H11N5O | 241.25 g/mol
O6-Benzylguanin er et effektivt substrat og en effektiv inaktivator af DNA-alkyltransferase. O6-Benzylguanine er en hæmmer af MGMT. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser O
6-Benzylguanine er et effektivt substrat og en effektiv inaktivator af DNA-alkyltransferase. O6-Benzylguanine er en hæmmer af MGMT. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmak
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O6-Benzylguanine
CAS 19916-73-5
Molekylær formel C12H11N5O
MDL nummer MFCD00269931
Mængde 250 mg
Synonym o6-benzylguanine, 6-o-benzylguanine, 6-benzyloxy-7h-purin-2-amine, o 6-benzylguanine, 2-amino-6-benzyloxypurine, 6-benzyloxy-9h-purin-2-amine, o 6-bgua, 6-benzyloxy guanine, 2-amino-6-benzyloxy purine, 6-benzyloxyguanine
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (20mg/ml),and aqueous alkali (Heated).
InChI nøgle KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C2NC=NC2=N1
IUPAC navn 6-phenylmethoxy-7H-purin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 241.25
PubChem CID 4578
Formel vægt 241.25
Procent renhed 98%