Få mere at vide
O4I1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493637 50 mg -
16477628 10 mg -
16467536 100 mg 100mg
16431286 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18771
MedChemExpress O4I1 is as a potent Oct3/4 inducer.
O4I1 is as a potent Oct3/4 inducer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O4I1
CAS 175135-47-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15NO2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (150.02 mM)
SMIL N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 253.3
Formel vægt 253.3
Procent renhed 95.3%
Grad Research
Fysisk form Solid