Få mere at vide
o-Xylylene dichloride, 98%
Artikelnummer. 11484134
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484134 50 g 50g
11494134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12500.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 612-12-4 | C8H8Cl2 | 175.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-12-4
Molekylær formel C8H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 175.05
MDL nummer MFCD00000903
InChI nøgle FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
PubChem CID 11919
IUPAC navn 1,2-bis(chlormethyl)benzen
SMIL ClCC1=CC=CC=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylylene dichloride
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Kogepunkt 246°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Pungent
Mængde 50 g
FN nummer UN2928
Beilstein 2043675
Formel vægt 175.06
Procent renhed 98%