Få mere at vide
o-Xylylene dibromide, 97%
Artikelnummer. 11423467
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423467 5 g 5g
11433467 25 g 25g
11443467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17241.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
1,2-Bis(brommethyl)benzen bruges til syntese af isothiourinstoffer involveret i hæmningen af humane nitrogenoxidsyntaser. Anvendes også til syntese af tridentate carbenligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Bis(brommethyl)benzen anvendes til syntese af isothioureaer involveret i hæmningen af humane nitrogenoxidsyntaser. Anvendes også til syntese af tridentate carbenligander.
Opløselighed
Opløselighed i toluen er næsten gennemsigtig og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-13-4
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
MDL nummer MFCD00000175
InChI nøgle KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
IUPAC navn 1,2-bis(brommethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylylene dibromide
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Tæthed 1.96
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 637159
Formel vægt 263.96
Procent renhed 97%