Få mere at vide
o-Vanillin, 99%
Artikelnummer. 10209403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209403 10 g Glasflaske 10g
10143680 100 g Glasflaske 100g
10337280 500 g Glasflaske 500g
10433215 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10209403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153070100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148-53-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-53-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00003322
InChI nøgle JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 8991
ChEBI CHEBI:78339
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Vanillin
Navn note 99%
Smeltepunkt 40.0°C to 42.0°C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 265.0°C to 266.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 08, IV, 1747
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Vanillin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.