Få mere at vide
o-Tolylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412517 5 g 5g
11422517 25 g 25g
11432517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14787.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 22364-68-7 | C9H9N | 131.178 g/mol
o-Tolylacetonitril bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et organisk og kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Tolylacetonitril bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et organisk og kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i benzen, ethylether, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22364-68-7
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00001904
InChI nøgle WMGVPDQNPUQRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl cyanide, 2-o-tolyl acetonitrile, o-tolylacetonitrile, 2-methylphenylacetonitrile, o-methylphenylacetonitrile, o-xylyl cyanide, o-methylbenzyl cyanide, acetonitrile, o-tolyl, benzeneacetonitrile, 2-methyl, 2-2-methylphenyl acetonitrile
PubChem CID 31155
ChEBI CHEBI:27982
IUPAC navn 2-(2-methylphenyl)acetonitril
SMIL CC1=CC=CC=C1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolylacetonitrile
Tæthed 1.01
Kogepunkt 211°C to 213°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.5275
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 907182
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in benzene,ethyl ether,ethanol.
Formel vægt 131.18
Procent renhed ≥98%