missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
o-Toluidine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 143.0502 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?