Få mere at vide
o-toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420154
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420154 5000 g 5000g
11410154 250 g 250g
11400154 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13602.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
o-Toluidin bruges til fremstilling af farvestoffer, som en formodet test for blod i retsmedicin. Og det bruges også til bestemmelse af glukose i biologiske materialer, som en forløber i syntesen af poly(o-toluidin) og kobber nanopartikel kompositmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-toluidin anvendes til fremstilling af farvestoffer, som en formodet test for blod i retsmedicinsk videnskab. Og det bruges også til bestemmelse af glukose i biologiske materialer, som en forløber i syntesen af poly(o-toluidin) og kobber nanopartikel kompositmateriale.
Opløselighed Opløseligt i vand
(15g/L).
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-53-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00007730
InChI nøgle RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC navn 2-methylanilin
SMIL CC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluidine
Smeltepunkt -24°C
Tæthed 1.004
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.572
Mængde 5000 g
FN nummer UN1708
Beilstein 741981
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Opløselighedsinformation Soluble in water(15g/L).
Formel vægt 107.16
Procent renhed 99%