Få mere at vide
o-toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410154
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410154 250 g 250g
11400154 1000 g 1000g
11420154 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13602.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-53-4 | Molekylformel: C7H9N | Molekylvægt: 107,156 g/mol
o-Toluidin bruges til fremstilling af farvestoffer som en formodet test for blod i retsmedicin. Og det bruges også til bestemmelse af glukose i biologiske materialer, som en forløber for syntesen af poly(o-toluidin) og kobbernanopartikelkompositmateriale.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
o-Toluidin bruges til fremstilling af farvestoffer som en formodet test for blod i retsmedicin. Og det bruges også til bestemmelse af glukose i biologiske materialer, som en forløber for syntesen af poly(o-toluidin) og kobbernanopartikelkompositmateriale.
Opløselighed
Opløselig i vand (15g/L).
Bemærk
& Luftfølsom, lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-53-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00007730
InChI nøgle RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC navn 2-methylanilin
SMIL CC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluidine
Smeltepunkt -24 °C
Tæthed 1.004
Kogepunkt 199 °C til 200 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.572
Mængde 250 g
FN nummer UN1708
Beilstein 741981
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,9536
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (15g/L).
Formel vægt 107.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluidine