Få mere at vide
o-toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10697102
Brand: Thermo Scientific Acros 139080025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-53-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-53-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
MDL nummer MFCD00007730
InChI nøgle RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
IUPAC navn 2-methylanilin
SMIL CC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluidine
Navn note 99%
Smeltepunkt -23.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 199.0°C to 200.0°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NH2
Brydningsindeks 1.5710 to 1.5730
Mængde 2.5 L
Beilstein 12,772
Merck Index 15,9696
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: solible in diluted acids,soluble in alcohol and ether,miscible with ethanol
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: o-Toluidine