Få mere at vide
o-Toluic hydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11340164
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340164 25 g 25g
11330164 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00668.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 7658-80-2 | C8H10N2O | 150,181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7658-80-2
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.181
MDL nummer MFCD00014756
InChI nøgle KFXLXEQCRFGDRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluic hydrazide, o-toluic acid hydrazide, o-toluohydrazide, 2-toluic hydrazide, 2-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoylhydrazine, o-methyl, benzoic acid, 2-methyl-, hydrazide, 2-methylbenzenecarbohydrazide, methylbenzohydrazide, 2-methylbenzhydrazide
PubChem CID 82110
IUPAC navn 2-methylbenzohydrazid
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluic hydrazide
Smeltepunkt 122 °C til 124 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1862809
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥98%