Få mere at vide
o-Toluinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11439060
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439060 250 g 250g
11419060 1000 g 1000g
11429060 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13856.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
o-toluinsyre bruges til fremstilling af fluorescerende blegemiddel ER33%, bensulfuronmethyl, o-tolunitril, o-cyano-benzaldehyd og 3,5-dinitro-o-toluylamid osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser o-toluinsyre bruges til fremstilling af
fluorescerende blegemiddel ER33%, bensulfuronmethyl, o-tolunitril, o-cyano-benzaldehyd og 3,5-dinitro-o-toluylamid osv.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-90-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002477
InChI nøgle ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
IUPAC navn 2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluic acid
Smeltepunkt 103 °C til 106 °C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 258 °C til 259 °C
Flammepunkt 148 °C (298 °F)
Lugt Aromatisk
Mængde 250 g
Beilstein 1072103
Merck Index 14,9535
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og kloroform. Let opløselig i vand.
Formel vægt 136.15
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluic acid