Få mere at vide
o-Toluic acid, 98+%
Artikelnummer. 10224810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
Artikelnummer. 10224810
Brand: Thermo Scientific Acros 139041000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-90-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002477
InChI nøgle ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
IUPAC navn 2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.06
Kogepunkt 258°C to 259°C
Flammepunkt 148°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 462
Merck Index 14, 9535
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Needle-like Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.