Få mere at vide
o-Toluensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30004315
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004315 50 g
17932475 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53588050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-19-7
Molekylær formel C7 H9 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 171.22
Synonym 2-Methylbenzenesulfonamide, o-Toluenesulfonamide, 2-Methylphenylsulfonamide, 2-Tolylsulfonamide, NSC 2185, Toluene-2-sulfonamide, o-Methylbenzenesulfonamide
IUPAC navn 2-methylbenzensulfonamid
SMIL Cc1ccccc1S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Toluene-2-sulfonamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formel vægt 171.0354
Procent renhed >95%