Få mere at vide
o-Toluensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11468917
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468917 10 g 10g
11478917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20544.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-19-7 | C7H9NO2S | 171,214 g/mol
o-Toluensulfonamid blev hovedsageligt fremstillet som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af saccharin. En blanding af o-toluensulfonamid med p-isomeren anvendes som blødgører til smelteklæbemidler, et kemisk mellemprodukt til fluorescerende pigmenter og et kemisk mellemprodukt til blødgøringsharpikser. (S080800). Undersøgelser tyder på, at o-toluensulfonamid har potentiel mutagen aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-toluensulfonamid blev hovedsageligt fremstillet som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af saccharin. En blanding af o-toluensulfonamid med p-isomeren anvendes som blødgører til smelteklæbemidler, et kemisk mellemprodukt til fluorescerende pigmenter og et kemisk mellemprodukt til blødgøringsharpikser. (S080800). Undersøgelser tyder på, at o-toluensulfonamid har potentiel mutagen aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1,6 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-19-7
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.214
MDL nummer MFCD00007934
InChI nøgle YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenesulfonamide, 2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-methyl, 2-toluenesulfonamide, o-methylbenzenesulfonamide, toluene-2-sulfonamide, ketjenflex 9, toluene-2-sulphonamide, ortho-toluenesulfonamide, 2-tolylsulfonamide
PubChem CID 6924
IUPAC navn 2-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluenesulfonamide
Smeltepunkt 156°C
Kogepunkt 210°C (1 mmHg)
Flammepunkt 178°C (352°F)
Mængde 10 g
Beilstein 1102362
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.6g/L at 25°C).
Formel vægt 171.22
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluenesulfonamide