Få mere at vide
o-Tolualdehyde, 98%, stabilized
Artikelnummer. 10716001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10716001 100 g Glasflaske 100g
10489743 25 g Glasflaske 25g
10387800 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152431000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-20-4 , 123-31-9
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00003338
InChI nøgle BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC navn 2-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolualdehyde
Navn note 98%
Smeltepunkt -35°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0390g/mL
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CHO
Brydningsindeks 1.5460 to 1.548
Mængde 100 g
Beilstein 07, 295
Merck Index 15, 9686
Specifik vægtfylde 1.039
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Tolualdehyde, stabilized
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.