Få mere at vide
o-Tolualdehyd, 98%, stik. med 0,1% hydroquinon
Artikelnummer. 11409462
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409462 25 g 25g
11419462 100 g 100g
11429462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409462 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10172.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120,151 g/mol
o-tolualdehyd blev anvendt til bestemmelse af alkenal-2,4-dinitrophenylhydrazoner ved HPLC ved tilsætning af phosphorsyre. Det producerer for at give en enkelt diastereomer af tetrahydronaphthalenderivatet under UV-bestråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-tolualdehyd blev anvendt til bestemmelse af alkenal-2,4-dinitrophenylhydrazoner ved HPLC ved tilsætning af phosphorsyre. Det producerer for at give en enkelt diastereomer af tetrahydronaphthalenderivatet under UV-bestråling.
Opløselighed
Opløselig i carbontetrachlorid, ethanol, ethylether, benzen. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-20-4
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00003338
InChI nøgle BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC navn 2-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolualdehyde
Navn note Stabiliseret med 0,1% hydroquinon
Smeltepunkt -35 °C
Tæthed 1.037
Kogepunkt 199 °C til 200 °C
Flammepunkt 67 °C (152 °F)
Lugt Mandelagtig
Brydningsindeks 1.547
Mængde 25 g
Beilstein 605841
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9527
Opløselighedsinformation Opløselig i kulstoftetrachlorid, ethanol, ethylether, benzen. Ikke blandet i vand.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%