Få mere at vide
o-Tolidine dihydrochloride, ACS
Artikelnummer. p-7050371
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11318068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036626.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285.212 g/mol
o-Tolidine anvendes som et kolorimetrisk reagens for guld og frit klor i vand. Anvendes til syntese af 9,9-bis(3-methyl-4-aminophenyl)fluor. Det bruges til påvisning af reducerende sukkerarter ved tyndtlagskromatografi. Det bruges i hårfarver, som et farmaceutisk mellemprodukt og laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-82-8
Molekylær formel C14H18Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 285.212
MDL nummer MFCD00012960
InChI nøgle LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolidine dihydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til cremet
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and dilute acids
Formel vægt 285.22
Grad ACS
Fysisk form Fast stof