Få mere at vide
o-Tolidin dihydrochlorid, ACS
Artikelnummer. 11318068
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318068 25 g 25g
11328068 100 g 100g
11485180 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036626.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285,212 g/mol
o-Tolidine anvendes som et kolorimetrisk reagens for guld og frit klor i vand. Anvendes til syntese af 9,9-bis(3-methyl-4-aminophenyl)fluor. Det bruges til påvisning af reducerende sukkerarter ved tyndtlagskromatografi. Det bruges i hårfarver, som et farmaceutisk mellemprodukt og laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-82-8
Molekylær formel C14H18Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 285.212
MDL nummer MFCD00012960
InChI nøgle LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolidine dihydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til cremet
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and dilute acids
Formel vægt 285.22
Grad ACS
Fysisk form Fast stof