Få mere at vide
o-Tolidin dihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11935271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935271 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10581524 25 g Glasflaske 25g
10299600 100 g Glasflaske 100g
10015660 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11935271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421130025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-82-8
Molekylær formel C14H16N2·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 285.2
InChI nøgle LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolidine dihydrochloride
Smeltepunkt 130,0 °C
Farve Beige til Beige-Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15,9675
Formel vægt 285.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver