Få mere at vide
o-Tolidine dihydrochloride, 97%
Artikelnummer. p-7024038
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11413727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18196.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285.212 g/mol
o-Tolidin dihydrochlorid anvendes som et følsomt kolorimetrisk reagens for guld og for frit klor i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser o-Tolidin dihydrochlorid anvendes som et følsomt kolorimetrisk
reagens for guld og for frit klor i vand.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-82-8
Molekylær formel C14H18Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 285.212
MDL nummer MFCD00012960
InChI nøgle LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Tolidine dihydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 285.22
Procent renhed 97%