Få mere at vide
o-Tolidin, 98%
Artikelnummer. 11483428
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483428 100 g 100g
11473428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17837.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212,296 g/mol
O-Tolidine er meget udbredt i farveproduktion. Det bruges især i tekstil-, læder- og papirindustrien. Det kan bruges som en indikator inden for analytisk, klinisk og retsmedicinsk kemi. Det bruges til bestemmelse af guld- og klorniveau i svømmebassinvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-Tolidine er meget udbredt i farveproduktion. Det bruges især i tekstil-, læder- og papirindustrien. Det kan bruges som en indikator inden for analytisk, klinisk og retsmedicinsk kemi. Det bruges til bestemmelse af guld- og klorniveau i svømmebassinvand.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Lys- og luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-93-7
Molekylær formel C14H16N2
Molekylvægt (g/mol) 212.296
MDL nummer MFCD00014773
InChI nøgle NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Tolidine
Smeltepunkt 128 °C til 132 °C
Kogepunkt 300 °C til 301 °C
Flammepunkt 244 °C (471 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,9514
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 212.3
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Tolidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.