Få mere at vide
o-Tolidin, 98%
Beskrivelse
O-Tolidine er meget udbredt i farveproduktion. Det bruges især i tekstil-, læder- og papirindustrien. Det kan bruges som en indikator inden for analytisk, klinisk og retsmedicinsk kemi. Det bruges til bestemmelse af guld- og klorniveau i svømmebassinvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
O-Tolidine er meget udbredt i farveproduktion. Det bruges især i tekstil-, læder- og papirindustrien. Det kan bruges som en indikator inden for analytisk, klinisk og retsmedicinsk kemi. Det bruges til bestemmelse af guld- og klorniveau i svømmebassinvand.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Lys- og luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | o-Tolidine |
| Smeltepunkt | 128 °C til 132 °C |
| Kogepunkt | 300 °C til 301 °C |
| Flammepunkt | 244 °C (471 °F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,9514 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 212.3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- o-Tolidine
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.