Få mere at vide
o-Terphenyl, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891371
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891371 100 g
15881371 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891371 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8210770100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-15-1
Tekniske data
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Kogepunkt 332°C/1013 hPa
Molekylær formel 2-(C6H5)C6H4C6H5
MDL nummer MFCD00003055
Mængde 100 g
Synonym o-Terphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, o-Terphenyl
Molekylvægt (g/mol) 230.3