Få mere at vide
o-Phthalaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30004576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004576 5 g
30009684 1 g
30007636 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3842005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-79-8
Molekylær formel C8 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Synonym 1,2-Benzenedicarboxaldehyde, Phthalaldehyde, 1,2-Diformylbenzene, 1,2-Formylbenzene, 1,2-Phthalaldehyde, 2-Formylbenzaldehyde, 2-Phthalaldehyde, Benzene-1,2-dicarbaldehyde, CIDEX OPA, NSC 13394, OP 100S, OP 100SF, Phthalic Aldehyde, Phthalic Dialdehyde, Phthalyldicarboxaldehyde, Phtharal, o-Benzenedicarbaldehyde, o-Diformylbenzene, o-Phthaldialdehyde, o-Phthalic Dialdehyde
IUPAC navn phthalaldehyd
SMIL O=Cc1ccccc1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phthalaldehyde
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Formel vægt 134.0368
Procent renhed >95%