Få mere at vide
O-Phthalaldehyde, Extra Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10765721 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765721 5 g Glass Jar 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10765721 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3298/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 643-79-8
Smeltepunkt 54°C
Farve Yellow
pH 7
Kogepunkt 83°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C8H6O2
MDL nummer MFCD00003335
Mængde 5 g
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
InChI nøgle ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC navn phthalaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 134.13
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
Formel vægt 134.13g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phthalaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.