Få mere at vide
O-Phenylhydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945671 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11945671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438810010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-06-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6092-80-4 | C6H7NO·ClH | 145,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
CAS 6092-80-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 122,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7NO·ClH
Mængde 1 g
Synonym o-phenylhydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hcl, phenoxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenyl-, hydrochloride, acmc-20ak08, n-phenoxyamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamne hydrochlorde, o-phenyl-hydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hydrochloride at
InChI nøgle DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)ON.Cl
IUPAC navn O-phenylhydroxylamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 145.59
PubChem CID 6365179
Formel vægt 145.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.