Få mere at vide
o-Phenylenediacetonitrile, 99+%
Artikelnummer. 10615762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615762 10 g Glass bottle 10g
10657482 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130520100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 613-73-0 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-73-0
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00001905
InChI nøgle FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
PubChem CID 69180
IUPAC navn 2-[2-(cyanomethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Phenylenediacetonitrile
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H4(CH2CN)2
Mængde 10 g
Beilstein 09, 874
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 156.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phenylenediacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.