Få mere at vide
o-phenetidin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10256290 500 mL Glasflaske 500ml
10246290 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10256290 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 233485000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-70-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-70-2
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00007689
InChI nøgle ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
PubChem CID 7203
IUPAC navn 2-ethoxyanilin
SMIL CCOC1=CC=CC=C1N
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Phenetidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Rød
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 230.0°C to 233.0°C
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OC6H4NH2
Brydningsindeks 1.5540 to 1.5560
Mængde 500 mL
Merck Index 15, 7341
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 137.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Phenetidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.