Få mere at vide
O-((perfluorophenyl)methyl)hydroxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138325
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138325 250 mg
30134045 500 mg
30003309 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227330250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57981-02-9
Molekylær formel C7 H4 F5 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 249.566
Synonym Hydroxylamine, O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-[(pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (9CI), ((Perfluorophenyl)methoxy)amine hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyloxyamine hydrochloride, N-[(2
IUPAC navn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamin; hydrochlorid
SMIL Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Formel vægt 248.998