Få mere at vide
o-Nitrophenyl Beta-D-Cellobioside, TRC
Artikelnummer. 30476138
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30476138 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30476138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN503080250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70867-33-3
Molekylær formel C18 H25 N O13
Molekylvægt (g/mol) 463.39
Synonym β-D-Glucopyranoside, 2-nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-, 2-Nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 2-Nitrophenyl 4-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-Cellobioside
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccccc3[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Nitrophenyl beta-D-Cellobioside
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Formel vægt 463.1326