CAS RN 70867-33-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
o-Nitrophenyl Beta-D-Cellobioside, TRC
CAS: 70867-33-3 Molekylær formel: C18 H25 N O13 Molekylvægt (g/mol): 463.39 Synonym: β-D-Glucopyranoside, 2-nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-,2-Nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside,2-Nitrophenyl 4-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside,o-Nitrophenyl β-D-Cellobioside IUPAC navn: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol SMIL: OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccccc3[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O