Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Nitroacetophenone |
| Navn note | 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 28,0 °C til 30,0 °C |
| Kogepunkt | 159,0 °C (16,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | O2NC6H4COCH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- o-Nitroacetophenone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /