Få mere at vide
o-nitroacetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
20 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113230 2.5 g Glasflaske 2.5g
10755231 20 g Glasflaske 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128320025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-59-3
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00007144
InChI nøgle SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC navn 1-(2-nitrophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Nitroacetophenone
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28.0°C to 30.0°C
Kogepunkt 159.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4COCH3
Brydningsindeks 1.5500 to 1.5520
Mængde 2.5 g
Beilstein 07, 288
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 165.15
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Nitroacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /