Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Fluorotoluene |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -62,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Kogepunkt | 113,0 °C til 114,0 °C |
| Flammepunkt | 8 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- o-Fluorotoluene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.