Få mere at vide
o-Dianisidel, fri base, 99,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437890 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11437890 25 g
11417890 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437890 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210153625
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 119-90-4
Molekylær formel C14H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.294
InChI nøgle JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Dianisidine, free base
Farve Brun
Analyseprocentområde 99.9%
Mængde 25 g
Formel vægt 244.3
Fysisk form Pulver