Få mere at vide
o-Dianisiden dihydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Den er velegnet til brug i ELISA procedurer. I neurohistokemi har o-Dianisidin dihydrochlorid påvist perikaryal mærkning såvel som retrograd og anterograd transport til den primære olfaktoriske cortex. Det er også blevet brugt til en papirbaseret mikrofluidanordning til semikvantitativ måling af laktat, urinsyre og glucose. 3,3'-Dimethoxybenzidin anvendes hovedsageligt som mellemprodukt i produktionen af kommercielle bisazobiphenylfarvestoffer til farvning af tekstiler, papir, plastik, gummi og læder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den er velegnet til brug i ELISA procedurer. I neurohistokemi har o-Dianisidin dihydrochlorid påvist perikaryal mærkning såvel som retrograd og anterograd transport til den primære olfaktoriske cortex. Det er også blevet brugt til en papirbaseret mikrofluidanordning til semikvantitativ måling af laktat, urinsyre og glucose. 3,3′ -Dimethoxybenzidin bruges hovedsageligt som mellemprodukt i produktionen af kommercielle bisazobiphenylfarvestoffer til farvning af tekstiler, papir, plastik, gummi og læder.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml). Det opløses i ethylalkohol, syre og i organisk opløsningsmiddel.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Dianisidine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 268 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3917996 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml). Det opløses i ethylalkohol, syre og i organisk opløsningsmiddel. |
| Formel vægt | 317.21 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- o-Dianisidine dihydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride