Få mere at vide
o-Dianisidine, 98+%
Artikelnummer. 11473367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473367 25 g 25g
11463367 5 g 5g
11483367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17150.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244.294 g/mol
o-Dianisidin bruges som redoxindikator. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af azofarvestoffer, pigmenter og o-dianisidin diisocyanat, som finder anvendelse i klæbemidler, polyurethanelastomerer og harpikser. Det bruges også i forskellige industrier som læder, papir, plast, gummi og tekstiler. Det fungerer som et reagens til at påvise metaller, thiocyanater og nitritter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
o-Dianisidin anvendes som redoxindikator. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af azofarvestoffer, pigmenter og o-dianisidin diisocyanat, som finder anvendelse i klæbemidler, polyurethanelastomerer og harpikser. Det bruges også i forskellige industrier som læder, papir, plast, gummi og tekstiler. Det fungerer som et reagens til at påvise metaller, thiocyanater og nitritter.
Opløselighed Opløselig
i alkohol, benzen, ether, chloroform, acetone, de fleste organiske opløsningsmidler og lipider. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-90-4
Molekylær formel C14H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.294
MDL nummer MFCD00008372
InChI nøgle JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC navn 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Dianisidine
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Flammepunkt 206°C (402°F)
Analyseprocentområde >98%
Mængde 25 g
Beilstein 1879884
Merck Index 14,2991
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,acetone,most organic solvents and lipids. Slightly soluble in water.
Formel vægt 244.3
Procent renhed ≥98%