Få mere at vide
o-Dianisidel, 98+%
Beskrivelse
o-Dianisidin bruges som redoxindikator. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af azofarvestoffer, pigmenter og o-dianisidin diisocyanat, som finder anvendelse i klæbemidler, polyurethanelastomerer og harpikser. Det bruges også i forskellige industrier som læder, papir, plast, gummi og tekstiler. Det fungerer som et reagens til at påvise metaller, thiocyanater og nitritter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
o-Dianisidin anvendes som redoxindikator. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af azofarvestoffer, pigmenter og o-dianisidin diisocyanat, som finder anvendelse i klæbemidler, polyurethanelastomerer og harpikser. Det bruges også i forskellige industrier som læder, papir, plast, gummi og tekstiler. Det fungerer som et reagens til at påvise metaller, thiocyanater og nitritter.
Opløselighed Opløselig
i alkohol, benzen, ether, chloroform, acetone, de fleste organiske opløsningsmidler og lipider. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Dianisidine |
| Smeltepunkt | 134 °C til 138 °C |
| Flammepunkt | 206 °C (402 °F) |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1879884 |
| Merck Index | 14,2991 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, benzen, ether, kloroform, acetone, de fleste organiske opløsningsmidler og lipider. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 244.3 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- o-Dianisidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine