Få mere at vide
(+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30350441
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30350441 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30350441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2911551MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyltramadol
CAS 1235568-21-4
Molekylær formel C13 H19 N O2
Mængde 1 mg
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]-, 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol, (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl tramadol, (R,R)-N,N,O-Tridesmethyltramadol
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m1/s1
SMIL NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 221.3
Formel vægt 221.1416