missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Desmethyl Midostaurin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Midostaurin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H28N4O4/c1-34-31(39)24(36(2)33(41)18-10-4-3-5-11-18)16-25(42-34)37-22-14-8-6-12-19(22)27-28-21(17-35-32(28)40)26-20-13-7-9-15-23(20)38(34)30(26)29(27)37/h3-15,24-25,31,39H,16-17H2,1-2H3,(H,35,40)/t24-,25?,31-,34+/m1/s1 |
| Formel vægt | 556.2111 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?