CAS RN 740816-86-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
O-Desmethyl Midostaurin, TRC
CAS: 740816-86-8 Molekylær formel: C34 H28 N4 O4 Molekylvægt (g/mol): 556.61 Synonym: N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl]-N-methylbenzamide,CGP 62221,O-Desmethyl-PKC 412 SMIL: CN([C@@H]1CC2O[C@@](C)([C@@H]1O)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)C(=O)c9ccccc9