missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desmethyl Metoclopramide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30005555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005555 25 mg
30003846 10 mg
30003555 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29209525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38059-78-8
Molekylær formel C13 H20 Cl N3 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 322.23
Synonym Metoclopramide Ep Impurity F
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Metoclopramide, Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20ClN3O2.ClH/c1-3-17(4-2)6-5-16-13(19)9-7-10(14)11(15)8-12(9)18;/h7-8,18H,3-6,15H2,1-2H3,(H,16,19);1H
Formel vægt 321.1011
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.